Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD147 / EMMPRIN / Basigin Protein
Código de producto. p-7155366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16056171 10 μg 10 microgramos
16096171 50 μg 50 microgramos
16046171 100 μg 100 microgramos
16076171 200 μg 200 microgramos
16086171 500 μg 500 microgramos
16066171 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16056171
Marca: enQuireBio™ QP8729ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD147 / EMMPRIN / Basigin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001309172.1
ID de gen (Entrez) 682
Nombre CD147 / EMMPRIN / Basigin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BSG
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EPGTVFTTVE DLGSKILLTC SLNDSATEVT GHRWLKGGVV LKEDALPGQK TEFKVDSDDQ WGEYSCVFLP EPMGTANIQL HGPPRVKAVK SSEHINEGET AMLVCKSESV PPVTDWAWYK ITDSEDKALM NGSESRFFVS SSQGRSELHI ENLNMEADPG QYRCNGTSSK GSDQAIITLR VRSH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.