missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD137 / 4-1BB / TNFRSF9 Protein

A DNA sequence encoding the Human CD137 / 4-1BB / TNFRSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001552.2
ID de gen (Entrez) 3604
Nombre CD137 / 4-1BB / TNFRSF9 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10333-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10333-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10333-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15943538
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10333-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001552.2
CD137 / 4-1BB / TNFRSF9 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ERTRSLQDPC SNCPAGTFCD NNRNQICSPC PPNSFSSAGG QRTCDICRQC KGVFRTRKEC SSTSNAECDC TPGFHCLGAG CSMCEQDCKQ GQELTKKGCK DCCFGTFNDQ KRGICRPWTN CSLDGKSVLV NGTKERDVVC GPSPADLSPG ASSVTPPAPA REPGHS
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
3604
Research Use Only
TNFRSF9
The biological activity is determined by its inhibitory effect of IL-8 production using human peripheral blood mononuclear cells. About 90 % of inibition was seen using a concentration of 1 ug for both 4-1BB Ligand and 4-1BB Receptor.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications