missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD137 / 4-1BB / TNFRSF9 Protein

Código de producto. 15953538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15953538 5 μg 5 microgramos
15933538 20 μg 20 microgramos
15923538 100 μg 100 microgramos
15943538 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15953538

Marca: enQuireBio™ QP10333ec5ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human CD137 / 4-1BB / TNFRSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001552.2
ID de gen (Entrez) 3604
Nombre CD137 / 4-1BB / TNFRSF9 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen TNFRSF9
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity is determined by its inhibitory effect of IL-8 production using human peripheral blood mononuclear cells. About 90 % of inibition was seen using a concentration of 1 ug for both 4-1BB Ligand and 4-1BB Receptor.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia ERTRSLQDPC SNCPAGTFCD NNRNQICSPC PPNSFSSAGG QRTCDICRQC KGVFRTRKEC SSTSNAECDC TPGFHCLGAG CSMCEQDCKQ GQELTKKGCK DCCFGTFNDQ KRGICRPWTN CSLDGKSVLV NGTKERDVVC GPSPADLSPG ASSVTPPAPA REPGHS
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.