missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD109 Protein
Descripción
The Recombinant Human CD109 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human CD109 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 135228 |
| Peso molecular | 141 kDa |
| Nombre | CD109 |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CD109 protein Val22-Ser1268 (Tyr703Ser & Thr1241Met),with a C-terminal 10-His tag |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?