Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNG1 Protein
Código de producto. p-7149117
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15906758
Marca: enQuireBio™ QP112962ug
A cDNA sequence encoding the CCNG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 900
Nombre CCNG1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CCNG1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIEVLTTTDS QKLLHQLNAL LEQESRCQPK VCGLRLIESA HDNGLRMTAR LRDFEVKDLL SLTQFFGFDT ETFSLAVNLL DRFLSKMKVQ PKHLGCVGLS CFYLAVKSIE EERNVPLATD LIRISQYRFT VSDLMRMEKI VLEKVCWKVK ATTAFQFLQL YYSLLQENLP LERRNSINFE RLEAQLKACH CRIIFSKAKP SVLALSIIAL EIQAQKCVEL TEGIECLQKH SKINGRDLTF WQELVSKCLT EYSSNKCSKP NVQKLKWIVS GRTARQLKHS YYRITHLPTI PEMVP
Tampón CCNG1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 0.2M NaCl and 5mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.