missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCNB2 Protein

Código de producto. 15976748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15976748 2 μg 2 microgramos
15956748 10 μg 10 microgramos
15966748 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15976748

Marca: enQuireBio™ QP112952ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CCNB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 9133
Nombre CCNB2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CCNB2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALLRR PTVSSDLENI DTGVNSKVKS HVTIRRTVLE EIGNRVTTRA AQVAKKAQNT KVPVQPTKTT NVNKQLKPTA SVKPVQMEKL APKGPSPTPE DVSMKEENLC QAFSDALLCK IEDIDNEDWE NPQLCSDYVK DIYQYLRQLE VLQSINPHFL DGRDINGRMR AILVDWLVQV HSKFRLLQET LYMCVGIMDR FLQVQPVSRK KLQLVGITAL LLASKYEEMF SPNIEDFVYI TDNAYTSSQI REMETLILKE LKFELGRPLP LHFLRRASKA GEVDVEQHTL AKYLMELTLI DYDMVHYHPS KVAAAASCLS QKVLGQGKWN LKQQYYTGYT ENEVLEVMQH MAKNVVKVNE NLTKFIAIKN KYASSKLLKI SMIPQLNSKA VKDLASPLIG RSc
Tampón The CCNB2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.