Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNB2 Protein
Código de producto. 15966748
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15966748
Marca: enQuireBio™ QP112951mg
A cDNA sequence encoding the CCNB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 9133
Nombre CCNB2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CCNB2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALLRR PTVSSDLENI DTGVNSKVKS HVTIRRTVLE EIGNRVTTRA AQVAKKAQNT KVPVQPTKTT NVNKQLKPTA SVKPVQMEKL APKGPSPTPE DVSMKEENLC QAFSDALLCK IEDIDNEDWE NPQLCSDYVK DIYQYLRQLE VLQSINPHFL DGRDINGRMR AILVDWLVQV HSKFRLLQET LYMCVGIMDR FLQVQPVSRK KLQLVGITAL LLASKYEEMF SPNIEDFVYI TDNAYTSSQI REMETLILKE LKFELGRPLP LHFLRRASKA GEVDVEQHTL AKYLMELTLI DYDMVHYHPS KVAAAASCLS QKVLGQGKWN LKQQYYTGYT ENEVLEVMQH MAKNVVKVNE NLTKFIAIKN KYASSKLLKI SMIPQLNSKA VKDLASPLIG RSc
Tampón The CCNB2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.