Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL5 / RANTES Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002976.2 |
| ID de gen (Entrez) | 6352 |
| Nombre | CCL5 / RANTES Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CCL5 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |