Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL5 / RANTES Protein
Código de producto. 16045101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16045101 1 mg 1 miligramo
16035101 10 μg 10 microgramos
16075101 50 μg 50 microgramos
16025101 100 μg 100 microgramos
16055101 200 μg 200 microgramos
16065101 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16045101
Marca: enQuireBio™ QP8524ec1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL5 / RANTES, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002976.2
ID de gen (Entrez) 6352
Nombre CCL5 / RANTES Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CCL5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SPYSSDTTPC CFAYIARPLP RAHIKEYFYT SGKCSNPAVV FVTRKNRQVC ANPEKKWVRE YINSLEMS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.