Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL5 / RANTES Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_002976.2 |
| ID de gen (Entrez) | 6352 |
| Nombre | CCL5 / RANTES Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | CCL5 |
| Actividad biológica | Shows bioactivity in the THP-1 chemotaxis assay. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |