missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL5 / RANTES Protein

Código de producto. 15953158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15953158 5 μg 5 microgramos
15933158 20 μg 20 microgramos
15923158 100 μg 100 microgramos
15943158 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15953158

Marca: enQuireBio™ QP10229ec5ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human CCL5 / RANTES, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002976.2
ID de gen (Entrez) 6352
Nombre CCL5 / RANTES Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL5
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SPYSSDTTPC CFAYIARPLP RAHIKEYFYT SGKCSNPAVV FVTRKNRQVC ANPEKKWVRE YINSLEMS
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.