missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CCL4/MIP-1 beta Protein

Código de producto. p-4719263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18398757 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18108700 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18156220 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
18348947 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 50 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18398757

Marca: R&D Systems™ 271BME010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human CCL4/MIP-1 beta Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL4/MIP-1 beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 6351
Peso molecular 7.8 kDa & 7.3 kDa
Nombre CCL4/MIP-1 beta
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 (major); Pro30-Asn92 (Minor)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.