Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL22 / MDC Protein
Código de producto. 16055091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16055091 50 μg 50 microgramos
16015091 10 μg 10 microgramos
16005091 100 μg 100 microgramos
16035091 200 μg 200 microgramos
16045091 500 μg 500 microgramos
16025091 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16055091 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8521ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL22 / MDC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002981.2
ID de gen (Entrez) 6367
Nombre CCL22 / MDC Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CCL22
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GPYGANMEDS VCCRDYVRYR LPLRVVKHFY WTSDSCPRPG VVLLTFRDKE ICADPRVP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.