Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
Código de producto. 16018611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
16018611 500 μg 500 microgramos
16008611 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 16018611
Marca: enQuireBio™ QP97500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_002978.1
ID de gen (Entrez) 6361
Nombre CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CCL17
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia ARGTNVGREC CLEYFKGAIP LRKLKTWYQT SEDCSRDAIV FVTVQGRAIC SDPNNKRVKN AVKYLQSLER S
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.