Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL11 / Eotaxin Protein
Código de producto. 15985879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15985879 1 mg 1 miligramo
15995879 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 15985879
Marca: enQuireBio™ QP53031mg
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_002977.1
ID de gen (Entrez) 6356
Nombre CCL11 / Eotaxin Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CCL11
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.