Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CBX1 Protein
Código de producto. 15916718
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15916718
Marca: enQuireBio™ QP112835ug
A cDNA sequence encoding the CBX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CBX1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKKQNKKKV EEVLEEEEEE YVVEKVLDRR VVKGKVEYLL KWKGFSDEDN TWEPEENLDC PDLIAEFLQS QKTAHETDKS EGGKRKADSD SEDKGEESKP KKKKEESEKP RGFARGLEPE RIIGATDSSG ELMFLMKWKN SDEADLVPAK EANVKCPQVV ISFYEERLTW HSYPSEDDDK KDDKN
Tampón CBX1 protein 1 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 20% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.