Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin B / CTSB Protein
Código de producto. 16005301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16005301 100 μg 100 microgramos
16015301 10 μg 10 microgramos
16055301 50 μg 50 microgramos
16035301 200 μg 200 microgramos
16045301 500 μg 500 microgramos
16025301 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16005301
Marca: enQuireBio™ QP8562ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin B / CTSB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_001899.1
ID de gen (Entrez) 1508
Nombre Cathepsin B / CTSB Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CTSB
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ASFDAREQWP QCPTIKEIRD QGSCGSCWAF GAVEAISDRI CIHTNAHVSV EVSAEDLLTC CGSMCGDGCN GGYPAEAWNF WTRKGLVSGG LYESHVGCRP YSIPPCEHHV NGSRPPCTGE GDTPKCSKIC EPGYSPTYKQ DKHYGYNSYS VSNSEKDIMA EIYKNGPVEG AFSVYSDFLL YKSGVYQHVT GEMMGGHAIR ILGWGVENGT PYWLVANSWN TDWGDNGFFK ILRGQDHCGI ESEVVAGIPR TD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.