Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-14 / CASP14 Protein
Código de producto. 15967559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15967559 10 μg 10 microgramos
15907569 50 μg 50 microgramos
15957559 100 μg 100 microgramos
15987559 200 μg 200 microgramos
15997559 500 μg 500 microgramos
15977559 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15967559
Marca: enQuireBio™ QP5761ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-14 / CASP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036246.1
ID de gen (Entrez) 23581
Nombre Caspase-14 / CASP14 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CASP14
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia KDSPQTIPTY TDALHVYSTV EGYIAYRHDQ KGSCFIQTLV DVFTKRKGHI LELLTEVTRR MAEAELVQEG KARKTNPEIQ STLRKRLY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.