Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase II subunit beta Protein
Código de producto. 16044321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16044321 1 mg 1 miligramo
16034321 10 μg 10 microgramos
16074321 50 μg 50 microgramos
16024321 100 μg 100 microgramos
16054321 200 μg 200 microgramos
16064321 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16044321
Marca: enQuireBio™ QP8381ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase II subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Casein kinase II subunit beta Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CSNK2B
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SSSEEVSWIS WFCGLRGNEF FCEVDEDYIQ DKFNLTGLNE QVPHYRQALD MILDLEPDEE LEDNPNQSDL IEQAAEMLYG LIHARYILTN RGIAQMLEKY QQGDFGYCPR VYCENQPMLP IGLSDIPGEA MVKLYCPKCM DVYTPKSSRH HHTDGAYFGT GFPHMLFMVH PEYRPKRPAN QFVPRLYGFK IHPMAYQLQL QAASNFKSPV KTIR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.