Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase II subunit beta Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Casein kinase II subunit beta Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CSNK2B |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | GST |
| Mostrar más |