Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase family member 4 Protein
Código de producto. 16011901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011901 100 μg 100 microgramos
16021901 10 μg 10 microgramos
16061901 50 μg 50 microgramos
16041901 200 μg 200 microgramos
16051901 500 μg 500 microgramos
16031901 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011901
Marca: enQuireBio™ QP7969ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase family member 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_116172.2
ID de gen (Entrez) 84869
Nombre Carbonyl reductase family member 4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBR4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDKVCAVFGG SRGIGRAVAQ LMARKGYRLA VIARNLEGAK AAAGDLGGDH LAFSCDVAKE HDVQNTFEEL EKHLGRVNFL VNAAGINRDG LLVRTKTEDM VSQLHTNLLG SMLTCKAAMR TMIQQQGGSI VNVGSIVGLK GNSGQSVYSA SKGGLVGFSR ALAKEVARKK IRVNVVAPGF VHTDMTKDLK EEHLKKNIPL GRFGETIEVA HAVVFLLESP YITGHVLVVD GGLQLIL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.