Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase family member 4 Protein
Código de producto. p-7154649
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021901
Marca: enQuireBio™ QP7969ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase family member 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_116172.2
ID de gen (Entrez) 84869
Nombre Carbonyl reductase family member 4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBR4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDKVCAVFGG SRGIGRAVAQ LMARKGYRLA VIARNLEGAK AAAGDLGGDH LAFSCDVAKE HDVQNTFEEL EKHLGRVNFL VNAAGINRDG LLVRTKTEDM VSQLHTNLLG SMLTCKAAMR TMIQQQGGSI VNVGSIVGLK GNSGQSVYSA SKGGLVGFSR ALAKEVARKK IRVNVVAPGF VHTDMTKDLK EEHLKKNIPL GRFGETIEVA HAVVFLLESP YITGHVLVVD GGLQLIL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.