Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase XII / CA12 Protein
Código de producto. 15997429
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15997429
Marca: enQuireBio™ QP5742ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase XII / CA12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001209.1
ID de gen (Entrez) 771
Nombre Carbonic Anhydrase XII / CA12 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CA12
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APVNGSKWTY FGPDGENSWS KKYPSCGGLL QSPIDLHSDI LQYDASLTPL EFQGYNLSAN KQFLLTNNGH SVKLNLPSDM HIQGLQSRYS ATQLHLHWGN PNDPHGSEHT VSGQHFAAEL HIVHYNSDLY PDASTASNKS EGLAVLAVLI EMGSFNPSYD KIFSHLQHVK YKGQEAFVPG FNIEELLPER TAEYYRYRGS LTTPPCNPTV LWTVFRNPVQ ISQEQLLALE TALYCTHMDD PSPREMINNF RQVQKFDERL VYTSFSQVQV CTAAGLS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.