missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase XII / CA12 Protein

Código de producto. 15947439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15947439 50 μg 50 microgramos
15907439 10 μg 10 microgramos
15997429 100 μg 100 microgramos
15927439 200 μg 200 microgramos
15937439 500 μg 500 microgramos
15917439 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15947439

Marca: enQuireBio™ QP5742ec50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase XII / CA12, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001209.1
ID de gen (Entrez) 771
Nombre Carbonic Anhydrase XII / CA12 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CA12
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APVNGSKWTY FGPDGENSWS KKYPSCGGLL QSPIDLHSDI LQYDASLTPL EFQGYNLSAN KQFLLTNNGH SVKLNLPSDM HIQGLQSRYS ATQLHLHWGN PNDPHGSEHT VSGQHFAAEL HIVHYNSDLY PDASTASNKS EGLAVLAVLI EMGSFNPSYD KIFSHLQHVK YKGQEAFVPG FNIEELLPER TAEYYRYRGS LTTPPCNPTV LWTVFRNPVQ ISQEQLLALE TALYCTHMDD PSPREMINNF RQVQKFDERL VYTSFSQVQV CTAAGLS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.