Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic anhydrase 1 Protein
Código de producto. 15957419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15957419 500 μg 500 microgramos
15927419 10 μg 10 microgramos
15967419 50 μg 50 microgramos
15917419 100 μg 100 microgramos
15947419 200 μg 200 microgramos
15937419 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15957419
Marca: enQuireBio™ QP5740ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic anhydrase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001122301.1
ID de gen (Entrez) 759
Nombre Carbonic anhydrase 1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ca1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ASPDWGYDDK NGPEQWSKLY PIANGNNQSP VDIKTSETKH DTSLKPISVS YNPATAKEII NVGHSFHVNF EDNDNRSVLK GGPFSDSYRL FQFHFHWGST NEHGSEHTVD GVKYSAELHV AHWNSAKYSS LAEAASKADG LAVIGVLMKV GEANPKLQKV LDALQAIKTK GKRAPFTNFD PSTLLPSSLD FWTYPGSLTH PPLYESVTWI ICKESISVSS EQLAQFRSLL SNVEGDNAVP MQHNNRPTQP LKGRTVRASF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.