Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cancer / testis antigen 1 Protein
Código de producto. 16097591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16097591 100 μg 100 microgramos
16007601 10 μg 10 microgramos
16047601 50 μg 50 microgramos
16027601 200 μg 200 microgramos
16037601 500 μg 500 microgramos
16017601 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16097591
Marca: enQuireBio™ QP9084ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cancer/testis antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001318.1
ID de gen (Entrez) 1485
Nombre Cancer / testis antigen 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CTAG1A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MQAEGRGTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPGGGA PRGPHGGAAS GLNGCCRCGA RGPESRLLEF YLAMPFATPM EAELARRSLA QDAPPLPVPG VLLKEFTVSG NILTIRLTAA DHRQLQLSIS SCLQQLSLLM WITQCFLPVF LAQPPSGQRR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.