missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Calcium-sensing R/CaSR Protein

Código de producto. 18794458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18794458 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794458

Marca: R&D Systems™ 9608CS050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

R&D Systems™ Recombinant Human Calcium-sensing R/CaSR Protein CF is a plasma membrane G-protein-coupled receptor that senses changes in the extracellular concentration of calcium ions and plays a key role in maintaining calcium homeostasis.

The Recombinant Human Calcium-sensing R/CaSR Protein is derived from HEK293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P41180-1
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 846
Peso molecular 66 kDa
Nombre calcium-sensing receptor, CAR, CaSR, EIG8, extracellular calcium-sensing receptor, FHH, FIH, GPRC2A, GPRC2AHHC, HHC1, hypocalciuric hypercalcemia 1, NSHPT, parathyroid Ca(2+)-sensing receptor 1, Parathyroid cell calcium-sensing receptor, PCaR1, PCAR1MGC138441
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human Calcium-sensing R/CaSR protein Tyr20-Lys601,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Reconstitución Reconstitute at 250μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.