Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calcineurin B homologous protein 1
Código de producto. 16095720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16095720 100 μg 100 microgramos
16005730 10 μg 10 microgramos
16045730 50 μg 50 microgramos
16025730 200 μg 200 microgramos
16035730 500 μg 500 microgramos
16015730 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16095720 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6772ec100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcineurin B homologous protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_001161797.1
ID de gen (Entrez) 54997
Nombre Calcineurin B homologous protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TESC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GAAHSASEEV RELEGKTGFS SDQIEQLHRR FKQLSGDQPT IRKENFNNVP DLELNPIRSK IVRAFFDNRN LRKGPSGLAD EINFEDFLTI MSYFRPIDTT MDEEQVELSR KEKLRFLFHM YDSDSDGRIT LEEYRNVVEE LLSGNPHIEK ESARSIADGA MMEAASVCMG QMEPDQVYEG ITFEDFLKIW QGIDIETKMH VRFLNMETMA LCH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.