Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CA11 Protein
Código de producto. p-7149067
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15906608
Marca: enQuireBio™ QP112465ug
A cDNA sequence encoding the CA11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 770
Nombre CA11 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CA11
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHIGPAPDPE DWWSYKDNLQ GNFVPGPPFW GLVNAAWSLC AVGKRQSPVD VELKRVLYDP FLPPLRLSTG GEKLRGTLYN TGRHVSFLPA PRPVVNVSGG PLLYSHRLSE LRLLFGARDG AGSEHQINHQ GFSAEVQLIH FNQELYGNFS AASRGPNGLA ILSLFVNVAS TSNPFLSRLL NRDTITRISY KNDAYFLQDL SLELLFPESF GFITYQGSLS TPPCSETVTW ILIDRALNIT SLQMHSLRLL SQNPPSQIFQ SLSGNSRPLQ PLAHRALRGN RDPRHPERRC RGPNYRLHVD GVPHGR
Tampón The CA11 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.