Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C4BPB Protein
Código de producto. p-7149060
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15996578
Marca: enQuireBio™ QP112395ug
A cDNA sequence encoding the C4BPB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre C4BPB Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSDAEH CPELPPVDNS IFVAKEVEGQ ILGTYVCIKG YHLVGKKTLF CNASKEWDNT TTECRLGHCP DPVLVNGEFS SSGPVNVSDK ITFMCNDHYI LKGSNRSQCL EDHTWAPPFP ICKSRDCDPP GNPVHGYFEG NNFTLGSTIS YYCEDRYYLV GVQEQQCVDG EWSSALPVCK LIQEAPKPEC EKALLAFQES KNLCEAMENF MQQLKESGMT MEELKYSLEL KKAELKAKLL
Tampón C4BPB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol and 0.15M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.