Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C4BPB Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | C4BPB Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSDAEH CPELPPVDNS IFVAKEVEGQ ILGTYVCIKG YHLVGKKTLF CNASKEWDNT TTECRLGHCP DPVLVNGEFS SSGPVNVSDK ITFMCNDHYI LKGSNRSQCL EDHTWAPPFP ICKSRDCDPP GNPVHGYFEG NNFTLGSTIS YYCEDRYYLV GVQEQQCVDG EWSSALPVCK LIQEAPKPEC EKALLAFQES KNLCEAMENF MQQLKESGMT MEELKYSLEL KKAELKAKLL |
| Tampón | C4BPB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol and 0.15M NaCl. |
| Mostrar más |