Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1q Protein
Código de producto. 15956548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
200 microgramos
15956548 1 mg 1 miligramo
15966548 200 μg 200 microgramos
15946548 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 15956548
Marca: enQuireBio™ QP112281mg
A cDNA sequence encoding the C1q was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre C1q Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Lyophilized from 0.01M Na2 EDTA solution containing 0.3M NaCl pH 7.5.
Grado de pureza o calidad Greater than 96.0% as determined by SDS-PAGE.