missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human C1GalT1/C1GalT1C1 Protein

Código de producto. 18780698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780698 20 μg 20 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780698

Marca: R&D Systems™ 8659GT020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to transfer galactose from UDP-galactose to 4-nitrophenyl-alpha-D-galactosaminide. The specific activity is >2,750 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9NS00 (C1GalT1) & Q96EU7 (C1GalT1C1)
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl.
ID de gen (Entrez) 56913
Peso molecular M.W. (Observed): 25-42 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 38 kDa (C1GalT1) & 35 kDa (C1GalT1C1)
Cantidad 20 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human C1GalT1 protein Asp45-Pro363, with N-terminal 6-His tag (C1GalT1); Ile28-Asp318, with an N-terminal HA tag (C1GalT1C1)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen B3Gal-T8, Beta-1,3-galactosyltransferase, C1GALT, C1GalT1, C1GalT2, C38H2-L1, Core 1 beta1,3-galactosyltransferase 1, Core 1 Beta3-Gal-T1, Core 1 O-Glycan T-Synthase, core 1 synthase, glycoprotein-N-acetylgalactosamine3-beta-galactosyltransferase, 1, Core 1 UDP-galactose:N-acetylgalactosamine-alpha-R beta1,3-galactosyltransferase 1, COSMC, EC 2.4.1.122, glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1, MST143, TNPS, T-synthase
Nombre común C1GALT1
Símbolo de gen C1GALT1
Actividad biológica Measured by its ability to transfer galactose from UDP-galactose to 4-nitrophenyl-alpha-D-galactosaminide. The specific activity is >2,750 pmol/min/μg, as measured under the described conditions. See Activity Assay Protocol on RnDSystems.com.
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Asp45-Pro363, with N-terminal 6-His tag (C1GalT1); Ile28-Asp318, with an N-terminal HA tag (C1GalT1C1)
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión C1GALT1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.