Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1D Protein
Código de producto. 16028211
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16028211
Marca: enQuireBio™ QP938500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C1D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001177192.1
ID de gen (Entrez) 10438
Nombre C1D Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C1D
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAGEEINEDY PVEIHEYLSA FENSIGAVDE MLKTMMSVSR NELLQKLDPL EQAKVDLVSA YTLNSMFWVY LATQGVNPKE HPVKQELERI RVYMNRVKEI TDKKKAGKLD RGAASRFVKN ALWEPKSKNA SKVAN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.