missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C16ORF53 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | C16ORF53 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLARGHGDT AASTAAPLSE EGEVTSGLQA LAVEDTGGPS ASAGKAEDEG EGGREETERE GSGGEEAQGE VPSAGGEEPA EEDSEDWCVP CSDEEVELPA DGQPWMPPPS EIQRLYELLA AHGTLELQAE ILPRRPPTPE AQSEEERSDE EPEAKEEEEE KPHMPTEFDF DDEPVTPKDS LIDRRRTPGS SARSQKREAR LDKVLSDMKR HKKLEEQILR TGRDLFSLDS EDPSPASPPL RSSGSSLFPR QRKY |
| Tampón | C16ORF53 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?