Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-Myc-binding Protein
Código de producto. 16042171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16042171 100 μg 100 microgramos
16052171 10 μg 10 microgramos
16092171 50 μg 50 microgramos
16072171 200 μg 200 microgramos
16082171 500 μg 500 microgramos
16062171 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16042171
Marca: enQuireBio™ QP8016ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-Myc-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036465.2
ID de gen (Entrez) 26292
Nombre C-Myc-binding Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYCBP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AHYKAADSKR EQFRRYLEKS GVLDTLTKVL VALYEEPEKP NSALDFLKHH LGAATPENPE IELLRLELAE MKEKYEAIVE ENKKLKAKLA QYEPPQEEKR AE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.