Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Código de producto. 16022860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022860 100 μg 100 microgramos
16032860 10 μg 10 microgramos
16072860 50 μg 50 microgramos
16052860 200 μg 200 microgramos
16062860 500 μg 500 microgramos
16042860 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022860
Marca: enQuireBio™ QP6376ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) c-MPL / CD110 / TPOR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005364.1
ID de gen (Entrez) 4352
Nombre c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MPL
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDVSLLASDS EPLKCFSRTF EDLTCFWDEE EAAPSGTYQL LYAYPREKPR ACPLSSQSMP HFGTRYVCQF PDQEEVRLFF PLHLWVKNVF LNQTRTQRVL FVDSVGLPAP PSIIKAMGGS QPGELQISWE EPAPEISDFL RYELRYGPRD PKNSTGPTVI QLIATETCCP ALQRPHSASA LDQSPCAQPT MPWQDGPKQT SPSREASALT AEGGSCLISG LQPGNSYWLQ LRSEPDGISL GGSWGSWSLP VTVDLPGDAV ALGLQCFTLD LKNVTCQWQQ QDHASSQGFF YHSRARCCPR DRYPIWENCE EEEKTNPGLQ TPQFSRCHFK SRNDSIIHIL VEVTTAPGTV HSYLGSPFWI HQAVRLPTPN LHWREISSGH LELEWQHPSS WAAQETCYQL RYTGEGHQDW KVLEPPLGAR GGTLELRPRS RYRLQLRARL NGPTYQGPWS SWSDPTRVET ATETAW
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.