Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Código de producto. 16092850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16092850 200 μg 200 microgramos
16072850 10 μg 10 microgramos
16012860 50 μg 50 microgramos
16062850 100 μg 100 microgramos
16002860 500 μg 500 microgramos
16082850 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16092850 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6376ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) c-MPL / CD110 / TPOR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005364.1
ID de gen (Entrez) 4352
Nombre c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MPL
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDVSLLASDS EPLKCFSRTF EDLTCFWDEE EAAPSGTYQL LYAYPREKPR ACPLSSQSMP HFGTRYVCQF PDQEEVRLFF PLHLWVKNVF LNQTRTQRVL FVDSVGLPAP PSIIKAMGGS QPGELQISWE EPAPEISDFL RYELRYGPRD PKNSTGPTVI QLIATETCCP ALQRPHSASA LDQSPCAQPT MPWQDGPKQT SPSREASALT AEGGSCLISG LQPGNSYWLQ LRSEPDGISL GGSWGSWSLP VTVDLPGDAV ALGLQCFTLD LKNVTCQWQQ QDHASSQGFF YHSRARCCPR DRYPIWENCE EEEKTNPGLQ TPQFSRCHFK SRNDSIIHIL VEVTTAPGTV HSYLGSPFWI HQAVRLPTPN LHWREISSGH LELEWQHPSS WAAQETCYQL RYTGEGHQDW KVLEPPLGAR GGTLELRPRS RYRLQLRARL NGPTYQGPWS SWSDPTRVET ATETAW
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.