Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_005364.1 |
| ID de gen (Entrez) | 4352 |
| Nombre | c-MPL / CD110 / TPOR Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MPL |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |