Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-C motif chemokine 25 Protein
Código de producto. p-7152391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15947669 10 μg 10 microgramos
15987669 50 μg 50 microgramos
15937669 100 μg 100 microgramos
15967669 200 μg 200 microgramos
15977669 500 μg 500 microgramos
15957669 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15947669 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5774ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-C motif chemokine 25, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001188288.1
ID de gen (Entrez) 6370
Nombre C-C motif chemokine 25 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CCL25
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia QGVFEDCCLA YHYPIGWAVL RRAWTYRIQE VSGSCNLPAA IFYLPKRHRK VCGNPKSREV QRAMKLLDAR NKVFAKLHHN TQTFQAGPHA VKKLSSGNSK LSSSKFSNPI SSSKRNVSLL ISANSGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.