missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A1 / CD277 Protein

Código de producto. 15997319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15997319 10 μg 10 microgramos
15937329 50 μg 50 microgramos
15987319 100 μg 100 microgramos
15917329 200 μg 200 microgramos
15927329 500 μg 500 microgramos
15907329 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997319

Proveedor: enQuireBio™ QP5729ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A1 / CD277, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001138480.1
ID de gen (Entrez) 11119
Nombre BTN3A1 / CD277 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BTN3A1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHVDVKGYKD GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNNKGENIPT VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGEGVS CTIRSSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQRWI AALAG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.