Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A1 / CD277 Protein
Código de producto. 15927319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15927319 100 μg 100 microgramos
15937319 10 μg 10 microgramos
15977319 50 μg 50 microgramos
15957319 200 μg 200 microgramos
15967319 500 μg 500 microgramos
15947319 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15927319
Marca: enQuireBio™ QP5729ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A1 / CD277, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001138480.1
ID de gen (Entrez) 11119
Nombre BTN3A1 / CD277 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BTN3A1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHVDVKGYKD GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNNKGENIPT VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGEGVS CTIRSSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQRWI AALAG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.