missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human BTN1A1/Butyrophilin Protein

Código de producto. 18785436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785436 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785436

Marca: R&D Systems™ 8467BT050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Learn More About B7-related Butryophilins as Immune Modulators View Webinar

Measured by its ability to inhibit anti-CD3 antibody induced IL-2 secretion in human T lymphocytes. The ED50 for this effect is 0.5-2.5 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q4VAN1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 696
Peso molecular M.W. (Observed): 33-41 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 25 kDa
Nombre BTN1A1/Butyrophilin
Método de preparación Reconstitute at 100μg/mL in PBS.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 33-41kDa, reducing conditions
Cantidad 50 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BTN1A1/Butyrophilin protein Ala27-Arg242 with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Ala27
Sin aditivos Carrier Protein
Forma estructural Noncovalent dimer
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen BTN1A1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Expresión BTN1A1/Butyrophilin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.