Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTC / Betacellulin Protein
Código de producto. 15977309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15977309 10 μg 10 microgramos
15917319 50 μg 50 microgramos
15967309 100 μg 100 microgramos
15997309 200 μg 200 microgramos
15907319 500 μg 500 microgramos
15987309 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15977309
Marca: enQuireBio™ QP5728ye10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTC / Betacellulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001303892.1
ID de gen (Entrez) 685
Nombre BTC / Betacellulin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BTC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY LRGDRGQILV ICLIAVMVVF IILVIGVCTC CHPLRKRRKR KKKEEEMETL GKDITPINED IEETNIA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.