Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRISC complex subunit Abro1 Protein
Código de producto. 16049480
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16049480
Marca: enQuireBio™ QP7572ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BRISC complex subunit Abro1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_115558.3
ID de gen (Entrez) 23172
Nombre BRISC complex subunit Abro1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FAM175B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAASISGYTF SAVCFHSANS NADHEGFLLG EVRQEETFSI SDSQISNTEF LQVIEIHNHQ PCSKLFSFYD YASKVNEESL DRILKDRRKK VIGWYRFRRN TQQQMSYREQ VLHKQLTRIL GVPDLVFLLF SFISTANNST HALEYVLFRP NRRYNQRISL AIPNLGNTSQ QEYKVSSVPN TSQSYAKVIK EHGTDFFDKD GVMKDIRAIY QVYNALQEKV QAVCADVEKS ERVVESCQAE VNKLRRQITQ RKNEKEQERR LQQAVLSRQM PSESLDPAFS PRMPSSGFAA EGRSTLGDAE ASDPPPPYSD FHPNNQESTL SHSRMERSVF MPRPQAVGSS NYASTSAGLK YPGSGADLPP PQRAAGDSGE DSDDSDYENL IDPTEPSNSE YSHSKDSRPM AHPDEDPRNT QTSQI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.