Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
Código de producto. 16024861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024861 100 μg 100 microgramos
16034861 10 μg 10 microgramos
16074861 50 μg 50 microgramos
16054861 200 μg 200 microgramos
16064861 500 μg 500 microgramos
16044861 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024861
Marca: enQuireBio™ QP8482ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast cancer metastasis-suppressor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_056214.1
ID de gen (Entrez) 25855
Nombre Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BRMS1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPVQPPSKDT EEMEAEGDSA AEMNGEEEES EEERSGSQTE SEEESSEMDD EDYERRRSEC VSEMLDLEKQ FSELKEKLFR ERLSQLRLRL EEVGAERAPE YTEPLGGLQR SLKIRIQVAG IYKGFCLDVI RNKYECELQG AKQHLESEKL LLYDTLQGEL QERIQRLEED RQSLDLSSEW WDDKLHARGS SRSWDSLPPS KRKKAPLVSG PYIVYMLQEI DILEDWTAIK KARAA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.