Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRCA1-associated Protein
Código de producto. 16028801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16028801 500 μg 500 microgramos
16098791 10 μg 10 microgramos
16038801 50 μg 50 microgramos
16088791 100 μg 100 microgramos
16018801 200 μg 200 microgramos
16008801 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16028801 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9827ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BRCA1-associated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006759.3
ID de gen (Entrez) 8315
Nombre BRCA1-associated Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BRAP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSVSLVVIRL ELAEHSPVPA GFGFSAAAGE MSDEEIKKTT LASAVACLEG KSPGEKVAII HQHLGRREMT DVIIETMKSN PDELKTTVEE RKSSEASPTA QRSKDHSKEC INAAPDSPSK QLPDQISFFS GNPSVEIVHG IMHLYKTNKM TSLKEDVRRS AMLCILTVPA AMTSHDLMKF VAPFNEVIEQ MKIIRDSTPN QYMVLIKFRA QADADSFYMT CNGRQFNSIE DDVCQLVYVE RAEVLKSEDG ASLPVMDLTE LPKCTVCLER MDESVNGILT TLCNHSFHSQ CLQRWDDTTC PVCRYCQTPE PVEENKCFEC GVQENLWICL ICGHIGCGRY VSRHAYKHFE ETQHTYAMQL TNHRVWDYAG DNYVHRLVAS KTDGKIVQYE CEGDTCQEEK IDALQLEYSY LLTSQLESQR IYWENKIVRI EKDTAEEINN MKTKFKETIE KCDNLEHKLN DLLKEKQSVE RKCTQLNTKV AKLTNELKEE QEMNKCLRAN QVLLQNKLKE EERVLKETCD QKDLQITEIQ EQLRDVMFYL ETQQKINHLP AETRQEIQEG QINIAMASAS SPASSGGSGK LPSRKGRSKR GK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.