Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRAF Protein
Código de producto. 15966458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15966458 5 μg 5 microgramos
15956458 20 μg 20 microgramos
15946458 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15966458
Marca: enQuireBio™ QP112005ug
A cDNA sequence encoding the BRAF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre BRAF Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFSEDRN RMKTLGRRDS SDDWEIPDGQ ITVGQRIGSG SFGTVYKGKW HGDVAVKMLN VTAPTPQQLQ AFKNEVGVLR KTRHVNILLF MGYSTKPQLA IVTQWCEGSS LYHHLHIIET KFEMIKLIDI ARQTAQGMDY LHAKSIIHRD LKSNNIFLHE DLTVKIGDFG LATVKSRWSG SHQFEQLSGS ILWMAPEVIR MQDKNPYSFQ SDVYAFGIVL YELMTGQLPY SNINNRDQII FMVGRGYLSP DLSKVRSNCP KAMKRLMAEC LKKKRDERPL FPQILASIEL LARSLPKIHR SASEPSLNRA GFQTEDFSLY ACASPKTPIQ AGGYGAFPVH
Tampón BRAF protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.