Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BPI Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | BPI Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MRENMARGPC NAPRWASLMV LVAIGTAVTA AVNPGVVVRI SQKGLDYASQ QGTAALQKEL KRIKIPDYSD SFKIKHLGKG HYSFYSMDIR EFQLPSSQIS MVPNVGLKFS ISNANIKISG KWKAQKRFLK MSGNFDLSIE GMSISADLKL GSNPTSGKPT ITCSSCSSHI NSVHVHISKS KVGWLIQLFH KKIESALRNK MNSQVCEKVT NSVSSELQPY FQTLPVMTKI DSVAGINYGL VAPPATTAET LDVQMKGEFY SENHHNPPPF APPVMEFPAA HDRMVYLGLS DYFFNTAGLV YQEAGVLKMT LRDDMIPKES KFRLTTKFFG TFLPEVAKKF PNMKIQIHVS ASTPPHLSVQ PTGLTFYPAV DVQAFAVLPN SSLASLFLIG MHTTGSMEVS AESNRLVGEL KLDRLLLELK HSNIGPFPVE LLQDIMNYIV PILVLPRVNE KLQKGFPLPT PARVQLYNVV LQPHQNFLLF GADVVYK |
| Tampón | BPI (1.15 mg/ml) is supplied in 25mM Sodium Acetate pH 4.6. |
| Mostrar más |