Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BPI Protein
Código de producto. 15906458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15906458 2 μg 2 microgramos
15986448 10 μg 10 microgramos
15996448 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15906458
Marca: enQuireBio™ QP111982ug
A cDNA sequence encoding the BPI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre BPI Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MRENMARGPC NAPRWASLMV LVAIGTAVTA AVNPGVVVRI SQKGLDYASQ QGTAALQKEL KRIKIPDYSD SFKIKHLGKG HYSFYSMDIR EFQLPSSQIS MVPNVGLKFS ISNANIKISG KWKAQKRFLK MSGNFDLSIE GMSISADLKL GSNPTSGKPT ITCSSCSSHI NSVHVHISKS KVGWLIQLFH KKIESALRNK MNSQVCEKVT NSVSSELQPY FQTLPVMTKI DSVAGINYGL VAPPATTAET LDVQMKGEFY SENHHNPPPF APPVMEFPAA HDRMVYLGLS DYFFNTAGLV YQEAGVLKMT LRDDMIPKES KFRLTTKFFG TFLPEVAKKF PNMKIQIHVS ASTPPHLSVQ PTGLTFYPAV DVQAFAVLPN SSLASLFLIG MHTTGSMEVS AESNRLVGEL KLDRLLLELK HSNIGPFPVE LLQDIMNYIV PILVLPRVNE KLQKGFPLPT PARVQLYNVV LQPHQNFLLF GADVVYK
Tampón BPI (1.15 mg/ml) is supplied in 25mM Sodium Acetate pH 4.6.
Grado de pureza o calidad Greater than 70% as determined by SDS-PAGE and capillary electrophoresis.